Learn More
Carbonato de difenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082092
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
102-09-0
C13H10O3
214.22
MFCD00003037
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
7597
CHEBI:34722
carbonato de difenil
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
102-09-0
C13H10O3
214.22
MFCD00003037
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
7597
CHEBI:34722
carbonato de difenil
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Used for synthesis of many important organic compounds. As agrochemical intermediates, Dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la síntesis de muchos compuestos orgánicos importantes. Como productos agroquímicos intermediarios, colorante intermediario.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, tetracloruro de carbono, ácido acético. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diphenyl carbonate
Punto de fusión 76°C to 81°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 301°C to 302°C
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Olor Mild
Cantidad 250 g
Beilstein 1074863
Índice Merck 14,3602
Información de solubilidad Soluble in ethanol,diethyl ether,carbon tetrachloride,acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%