Learn More
Diphenhydramine N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Product Code. 30004376
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
2.5mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30004376 2.5 mg 2.5mg
30012567 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4869102.5MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137908-78-2
Molecular Formula C23 H29 N O7
Molecular Weight (g/mol) 431.48
Synonym Ethanaminium, 2-(diphenylmethoxy)-N-β-D-glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-, inner salt, Diphenhydramine N-glucuronide, Diphenhydramine N-β-D-Glucuronide
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-benzhydryloxyethyl(dimethyl)azaniumyl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate
SMILES C[N+](C)(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Quantity 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H29NO7/c1-24(2,22-19(27)17(25)18(26)21(31-22)23(28)29)13-14-30-20(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-22,25-27H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-,19+,21-,22+/m0/s1
Formula Weight 431.1944
Chemical Name or Material Diphenhydramine N-beta-D-Glucuronide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.