Learn More
Dipentaeritritol, 85+ %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021050
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
126-58-9
C10H22O7
254.28
MFCD00004691
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
31352
2-[3-hidroxi-2,2-bis(hidroximetil)propoxi]metil]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
126-58-9
C10H22O7
254.28
MFCD00004691
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
31352
2-[3-hidroxi-2,2-bis(hidroximetil)propoxi]metil]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dipentaerythritol
Nombre de nota 90%
Punto de fusión 215°C to 225°C
Color Blanco
Punto de ebullición 356°C
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Porcentaje de pureza 85+%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino