Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de sílice fundido Dionex™
Los tubos de sílice fundida Thermo Scientific™ se caracterizan por su excelente durabilidad química e inertidad.
Marca: Thermo Scientific™ 163934
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
Especificaciones
30 µm de diámetro interno; 375 µm de diámetro externo; 2,5 m de longitud | |
Sílice fundido | |
Tubos capilares | |
30 µm |
Rellenos de LC capilares Ultimate/nano-HPLC | |
nanoLC | |
2,5 m | |
375 µm |