Learn More
Dinitrodurene, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 117000250
Detalles adicionales : CAS : 5465-13-4 Peso : 0.02000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15269616
  • 150.80€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
5465-13-4
224.216
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene
C10H12N2O4
AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
79593
CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C
Especificaciones
Dinitrodurene
Glass bottle
25g
C10H12N2O4
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C
224.216
224.22
Authentic
208.0°C to 213.0°C
5465-13-4
(CH3)4C6(NO2)2
AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene
79593
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Dinitrodurene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Documentos