Learn More
Dinitrodureno, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077146
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
5465-13-4
AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
79593
1,2,4,5-tetrametil-3,6-dinitrobenceno
CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C
5465-13-4
AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
79593
1,2,4,5-tetrametil-3,6-dinitrobenceno
CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C
Nombre del producto químico o material Dinitrodurene
Punto de fusión 208.0°C to 213.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H12N2O4
Fórmula lineal (CH3)4C6(NO2)2
Cantidad 1 g
Beilstein 05,433
Peso molecular (g/mol) 224.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dinitrodurene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.