Learn More
Dimetilglioxima, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethylglyoxime |
Punto de fusión | 239.0°C to 242.0°C |
Color | Blanco |
Residuos de ignición | 0.05% max. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 01, 772 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dimethylglyoxime
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.