Learn More
Dimetilglioxima, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-117449
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
95-45-4
C4H8N2O2
116.12
MFCD00002117
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
5356010
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
95-45-4
C4H8N2O2
116.12
MFCD00002117
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
5356010
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Dimetilglioxima, +99 %, C4H8N2O2, número CAS-95-45-4, 2,3-butanediona dioxima, reactivo de chugaev, biacetil, dioxima, 2,3-diisonitrosobutano, diacetildioxima, nsc 9, diacetil dioxima, unii-2971mft1ky, biacetil dioxima, dimetilglioxima, 500 g, 01,772, blanco, 202-420-1, 116.12, palabra de aviso de GHS:Peligro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethylglyoxime
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 239.0°C to 242.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Cantidad 100 g
Beilstein 01,772
Índice Merck 15,327
Información de solubilidad Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Punto de sublimación >70 °C
Nombre IUPAC N-[(2Z)-3-nitrosobut-2-en-2-il]hidroxilamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 99+%
Materia insoluble 0.05% max. (in alcohol)
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylglyoxime
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.