Learn More
Dicloruro de dimetilgermanio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11357778
98.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1529-48-2
C2H6Cl2Ge
173.6
MFCD00013588
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride
73724
dicloro(dimetil)germano
C[Ge](C)(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1529-48-2
C2H6Cl2Ge
173.6
MFCD00013588
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride
73724
dicloro(dimetil)germano
C[Ge](C)(Cl)Cl
Dimethylgermanium dichloride is a useful organogermanium compound for synthesis and proteomics research. It is also used as an organic intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethylgermanium dichloride
Punto de fusión -22°C
Densidad 1.51 g/mL
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 2 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyses in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.61
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido