Learn More
Dimetilformamida, extra-pura, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number 10428790
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
68-12-2
C3H7NO
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-dimetilformamida
CN(C)C=O
68-12-2
C3H7NO
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-dimetilformamida
CN(C)C=O
Dimetilformamida, extra-pura, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 6 to 8
Punto de fusión -61°C
Color Incolora
Punto de ebullición 153°C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 4.9mbar at 20°C
Viscosidad 0.8 mPaS at 20°C
Peso molecular (g/mol) 73.10
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.