Learn More
Dimetilformamida, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical D/3840/PB17
Detalles adicionales : CAS : 68-12-2 Peso : 2.36000kg Transport : UN number : 2265 Chem class : 3 Pack group : III
Envase HDPE plastic bottle
Cantidad 2.5L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040110
Cantidad Precio
1 78.86€ / 2.50 litro
4 69.07€ / 2.50 litro
16 65.62€ / 2.50 litro
En stock, listo para ser enviado: 8
Descripción
Descripción
DimethylFormamide, Extra Pure, SLR
Especificaciones
68-12-2
73.10
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
6228
N,N-dimethylformamide
C3H7NO
MFCD00003284
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CHEBI:17741
CN(C)C=O
Especificaciones
68-12-2
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
N,N-dimethylformamide
6228
73.09g/mol
HDPE plastic bottle
2.5
153°C
-61°C
2.5L
C3H7NO
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CN(C)C=O
73.10
CHEBI:17741
Liquid
4.9mbar at 20°C
0.8 mPaS at 20°C
Colorless
6 to 8
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados