Learn More
Dimetil trans-1,4-ciclohexanodicarboxilato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10616144
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
3399-22-2
C10H16O4
200.23
MFCD00063917,MFCD00001460,MFCD00216473
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, 1r,4r-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl hexahydroterephthalate, trans-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, trans, unii-ys87mds0zv
7198
dimetilciclohexano-1,4-dicarboxilato
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
3399-22-2
C10H16O4
200.23
MFCD00063917,MFCD00001460,MFCD00216473
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, 1r,4r-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl hexahydroterephthalate, trans-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, trans, unii-ys87mds0zv
7198
dimetilciclohexano-1,4-dicarboxilato
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Punto de fusión 67°C to 70°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OOCC6H10COOCH3
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.