Learn More
Dimetiletoxisilano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethylethoxysilane |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 54.0°C |
Temperatura de inflamación | −5°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 92% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3CH2OSiH(CH3)2 |
Índice de refracción | 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm) |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dimethylethoxysilane
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.