Learn More
(+)-Dimetil L-tartrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10429470
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
608-68-4
C6H10O6
178.14
MFCD00064437
PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
+-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
11851
dimetil (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato
COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
608-68-4
C6H10O6
178.14
MFCD00064437
PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
+-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
11851
dimetil (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato
COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+)-Dimethyl L-tartrate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48°C to 50°C
Color Blanco
Punto de ebullición 157°C to 159°C (15.0 hPa)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH(OH)CO2CH3]2
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 510
Fieser 13,124
Condición de rotación específica + 21.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotación específica + 21
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals