Learn More
Bromuro de dimetildioctadecilamonio, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778393
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
3700-67-2
C38H80BrN
630.96
MFCD00041975
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
77293
dimetil(dioctadecil)azanio; bromuro
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
3700-67-2
C38H80BrN
630.96
MFCD00041975
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
77293
dimetil(dioctadecil)azanio; bromuro
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyldioctadecylammonium bromide
Punto de fusión 151.0°C to 157.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0470g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 101% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2N(Br)((CH2)17CH3)2
Cantidad 5 g
Beilstein 04, IV, 829
Gravedad específica 1.047
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetonitrile,methanol,ethanol,aceton,e,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 630.96
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyldioctadecylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.