Learn More
Clorhidrato de dimetilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10102970
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
506-59-2
MFCD00012477
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
10473
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
506-59-2
MFCD00012477
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
10473
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethylamine hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 160.0°C
Color Blanco
pH 5 to 6 (5% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C2H7N·HCl
Fórmula lineal (CH3)2NH·HCl
Cantidad 1 kg
Beilstein 04, 39
Índice Merck 15, 3250
Información de solubilidad Solubility in water: 3000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,practically insoluble in ether
SMILES CNC.Cl
Nombre IUPAC N-metilmetanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 81.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.55
Porcentaje de pureza 99%
Materia insoluble 0.005% max. (in water)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.