Learn More
Indicador amarillo de dimetilo, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120394
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
60-11-7
C14H15N3
225.30
MFCD00008308
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
6053
CHEBI:17903
N,N-Dimetil-4-fenildiazenilanilina
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
60-11-7
C14H15N3
225.30
MFCD00008308
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
6053
CHEBI:17903
N,N-Dimetil-4-fenildiazenilanilina
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Indicador
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl Yellow
Punto de fusión 111°C
Fórmula lineal C6H5N=NC6H4N(CH3)2
Número UN UN2811
Beilstein 746016
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29g/mol
Olor Odourless
Envase Frasco de vidrio
Color Amarillo
pH 5 to 7 (at 10.00 g/L 20°C)
Cantidad 25 g