Learn More
Alfa Aesar™ Dimethyl (trityloxyimino)malonate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61636.06
Detalles adicionales : CAS : 82874-83-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498188
  • 260.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
82874-83-7
(Trityloxyimino)malonic acid dimethyl ester; Dimethyl 2-[(triphenylmethoxy)imino]malonate
Especificaciones
Dimethyl (trityloxyimino)malonate
82874-83-7
403.43
98%
5g
(Trityloxyimino)malonic acid dimethyl ester; Dimethyl 2-[(triphenylmethoxy)imino]malonate
Solid
Videos
SDS Documentos