Learn More
Dimetilsulfóxido, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 10198150
Click to view available options
1 l
Reactivo de laboratorio
Punto de fusión 18.5°C
CAS 67-68-5
Color Máx. 10 (APHA)
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.0%
Fórmula molecular C2H6OS
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metansulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
Densidad 1.101 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 189°C (1013 hPa)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 87°C
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación max. 0.01%
Agua max. 0.2%