missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl Sulfoxide, Puriss p.a, ACS Reagent, ≥99.9% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog Number p-7120393
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O

Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.9% (GC)

DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS

  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Color Incolora
Densidad 1.10g/mL
Cantidad 1 L
Límite de explosión 42%
Punto de ignición 573°C
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción 1.478 to 1.48
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Agua 0 to 0.1% (Coulometric)
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Dimethyl sulfoxide
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'