Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Multi-Compendial, J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 9033-07
Detalles adicionales : Peso : 22.50000kg
Cantidad. 19L
Envase Poly Pail
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15548504
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
67-68-5
78.129
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CHEBI:28262
CS(=O)C
C2H6OS
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
679
methylsulfinylmethane
Especificaciones
Dimethyl Sulfoxide
C2H6OS
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
methylsulfinylmethane
679
78.13
Poly Pail
89.00°C
67-68-5
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CS(=O)C
78.129
CHEBI:28262
Multi-Compendial
1L = 1.10kg
19L