Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Multi-Compendial, J.T. Baker™
6464.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Frasco de ámbar revestido de PVC de boca estrecha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl Sulfoxide |
Nombre IUPAC | metilsulfinilmetano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.13 |
Grado | Multicompendial |
Cantidad | 4 L |
Temperatura de inflamación | 89.00°C |
Envase | Frasco de ámbar revestido de PVC de boca estrecha |
Gravedad específica | 1L = 1.10kg |