Learn More
Dimetilsulfóxido, grado HPLC, > 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4412879
116.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18,4 °C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.101 g/cm3
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9%
Beilstein 506008
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado HPLC