Learn More
Dimetilsulfóxido, para análisis de la ACS, ≥ 99,9 %, MP Biomedicals™
Catalog Number 11450522
Click to view available options
Cantidad:
0.5 L
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Nombre de nota For ACS analysis
CAS 67-68-5
Color Incolora
Densidad 1.104g/cm3 at 20°C
Cantidad 0.5 L
Forma física Líquido a sólido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.9%
Fórmula molecular C2H6OS
Número MDL MFCD00002089
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13