Learn More
Sulfóxido de dimetilo, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10080110
17.80 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
17.80 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
18.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Recipiente de plástico
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
C2H6OS, número de CAS-67-68-5, demsodrox, metilsulfóxido, dimexide, metano, sulfinilbis, dimetilsulfóxido, dmso, demavet, dimetilsulfóxido, dimetilsulfóxido, demasorb, 500 ml, 189 °C, CHEBI:28262, incoloro, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metilsulfinilmetano, 18,4 °C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 18.4°C
Color Incolora
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.98 mPaS at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol