missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dimethyl sulfoxide, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™

Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing.

Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 34869-12X100ML

Detalles adicionales : CAS : 67-68-5 Peso : 0.66240kg

Cantidad. 12 X 100ML

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15614630

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.

Alertas:

Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

506008
Dimethyl sulfoxide
≥99.7%
16 to 19°C
(CH3)2SO
C2H6OS
n20/D 1.479
2.7 (vs. air)
67-68-5
1.10g/mL
189°C
CHROMASOLV™ Plus
MFCD00002089
for HPLC
DMSO
0.42mmHg (20°C)

Especificaciones

Dimethyl sulfoxide
for HPLC
CHROMASOLV™ Plus
C2H6OS
MFCD00002089
DMSO
CS(=O)C
78.129
CHEBI:28262
n20/D 1.479
2.7 (vs. air)
16 to 19°C
78.13g/mol
67-68-5
≥99.7%
(CH3)2SO
506008
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
methylsulfinylmethane
679
1.10g/mL
0.42mmHg (20°C)
189°C
12 X 100ML
Videos
SDS