Learn More
Dimetilsulfóxido, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072995
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Recipiente de plástico
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
C2H6OS, número CAS-67-68-5, demasorb, demsodox, metilsulfóxido, dimexuro, dimetilsulfóxido, dimetilsulfóxido, demavet, metano, sulfinilbis, dimetilsulfóxido, dmso, 2,5 l, 189 grados C, CHEBI:28262, incoloro, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metilsulfinilmetano, 18,4 grados C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 18,4 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.98 mPaS at 25°C
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol