Learn More
Dimethyl Sulfoxide, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker 9224-01
Detalles adicionales : CAS : 67-68-5 Peso : 1.05000kg
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578544
  • 183.06€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Dimethyl Sulfoxide
Baker Analyzed™ ACS Reagent
(CH3)2SO
67-68-5
Meets ACS reagent chemical requirements
78.13
Especificaciones
Dimethyl Sulfoxide
Baker Analyzed™ ACS Reagent
(CH3)2SO
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
89.00°C
67-68-5
Meets ACS reagent chemical requirements
78.13
1L = 1.10kg
500mL
Videos