Learn More
Dimetilsulfóxido, anhidro, > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408241
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
CS(C)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Beilstein 506008
Información de solubilidad Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Densidad 1.101 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Presión de vapor 2mm Hg at 20°C