Learn More
Dimetilsulfóxido, ACS, 99,9 % mín, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408240
36.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
It is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. Used in antifreeze or hydraulic fluids. Utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Incolora
Densidad 1.101 g/mL
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Forma física Líquido transparente, incoloro
Índice de refracción 1.479
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Beilstein 506008
Información de solubilidad Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado ACS