Learn More
Dimethyl sulfoxide, ACS, 99.9% min, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 036480.AP
Detalles adicionales : CAS : 67-68-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495170
  • 42.80€ / 500 ml
En stock 16
Añadir a la cesta
Especificación
67-68-5
78.129
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
679
methylsulfinylmethane
C2H6OS
MFCD00002089
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CHEBI:28262
CS(=O)C
Especificación
Dimethyl sulfoxide
67-68-5
C2H6OS
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CS(=O)C
78.129
CHEBI:28262
Liquid
1.101g/mL
500mL
For analysis ACS
99.9%
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
methylsulfinylmethane
679
78.13
ACS
Colorless