Learn More
Dimethyl sulfoxide, For UV-spectroscopy, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120392
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
metilsulfinilmetano
CS(C)=O
for UV-spectroscopy,≥99.8% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.5°c
Densidad 1.10g/mL
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 250 mL
Límite de explosión 42% (63°F)
Temperatura de inflamación 87°C (188.6°F)
Punto de ignición 573°F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.479
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8% (GC)