Learn More
Dimetilsulfuro, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049799
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
75-18-3
C2H6S
62.13
MFCD00008562
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
1068
CHEBI:17437
CSC
75-18-3
C2H6S
62.13
MFCD00008562
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
1068
CHEBI:17437
CSC
Dimethyl sulfide is used as a displaceable ligand in chloro(dimethyl sulfide)gold(I) and other coordination compounds, as a reducing agent in ozonolysis reactions as well as a food flavoring component. Further, it is utilized for the preparation of dimethyl sulfoxide, which is a common and important industrial solvent. It finds application in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfide
Punto de fusión -83°C
Densidad 0.845 g/mL
Punto de ebullición 38°C
Temperatura de inflamación -48°C (-54°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.4351
Cantidad 250 mL
Número UN UN1164
Índice Merck 14,6123
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ethers,esters,ketones,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with
Nombre IUPAC (metilsulfanil)metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl sulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethyl sulfide