Learn More
Ftalato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Descripción
Dimethyl phthalate is used as a plasticizer, solvent, rubber coating agent, molding powder, finishing agent and intermediate. Further, it is used in solid rocket propellants, safety glass, lacquer coatings, adhesives and sealants, toner and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalato de dimetilo se utiliza como plastificador, disolvente, agente de revestimiento de caucho, polvo de moldeo, agente de acabado y sustancia intermedia. Además, se utiliza en propulsores sólidos de cohetes, vidrio de seguridad, revestimientos lacados, adhesivos y sellantes, tóneres y productos colorantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, etanol, éter, benceno, cloroformo, ésteres, cetonas, disolventes orgánicos e hidrocarburos clorados. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono. Inmiscible con agua, éter de petróleo e hidrocarburos de parafina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
El ftalato de dimetilo se utiliza como plastificador, disolvente, agente de revestimiento de caucho, polvo de moldeo, agente de acabado y sustancia intermedia. Además, se utiliza en propulsores sólidos de cohetes, vidrio de seguridad, revestimientos lacados, adhesivos y sellantes, tóneres y productos colorantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, etanol, éter, benceno, cloroformo, ésteres, cetonas, disolventes orgánicos e hidrocarburos clorados. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono. Inmiscible con agua, éter de petróleo e hidrocarburos de parafina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl Phthalate |
Punto de fusión | ∽5°C |
Densidad | 1.190 |
Punto de ebullición | 283°C to 284°C |
Temperatura de inflamación | 146°C (294°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Índice de refracción | 1.515 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1911460 |
Índice Merck | 14,3255 |