Learn More
Metilfosfonato de dimetilo, 97 %
Catalog Number p-7021789
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
756-79-6
C3H9O3P
124.08
MFCD00008349
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl ester
12958
[metoxi(metil)fosforil]oximetano
COP(C)(=O)OC
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
756-79-6
C3H9O3P
124.08
MFCD00008349
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl ester
12958
[metoxi(metil)fosforil]oximetano
COP(C)(=O)OC
Dimethyl methylphosphonate is used as a catalyst and a reagent in organic synthesis for the conversion of esters to ketophosphonates. It is an additive for the synthesis of unsaturated polyester resin which has flame retardant high phosphorous and UV-cured epoxy acrylate. It finds application as hydraulic fluids as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilfosfonato de dimetilo se utiliza como catalizador y reactivo en la síntesis orgánica para la conversión de ésteres en cetofosfonatos. Es un aditivo para la síntesis de resina de poliéster insaturada que tiene pirorretardante con alto contenido de fósforo y acrilato epoxi curado por UV. También encuentra aplicación como fluidos hidráulicos.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter, alcohol, benceno, acetona y tetracloruro de carbono. Inmiscible con aceite mineral pesado.
Notas
Materiales incompatibles, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl methylphosphonate
Densidad 1.16
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.413
Cantidad 10 g
Beilstein 878263
Índice Merck 14,3391
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,alcohol,benzene,acetone and carbon tetrachloride. Immiscible with heavy mineral oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.08
Porcentaje de pureza 97%