Learn More
Dimetil metoximetilenemalonato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-118307
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
22398-14-7
C7H10O5
174.16
MFCD00038225
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
90770
dimetil 2-(metoximetilideno)propanodioato
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
22398-14-7
C7H10O5
174.16
MFCD00038225
RHFZTBSULNJWEI-UHFFFAOYSA-N
dimethyl methoxymethylenemalonate, dimethyl 2-methoxymethylene malonate, 1,3-dimethyl 2-methoxymethylidene propanedioate, methoxymethylenemalonic acid dimethyl ester, dimethyl methoxymethylene malonate, acmc-1cq9e, dimethylmethoxymethylenemalonate, propanedioic acid, methoxymethylene-, dimethyl ester, dimethyl methoxymethylidenemalonate
90770
dimetil 2-(metoximetilideno)propanodioato
COC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl methoxymethylenemalonate
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 40°C to 44°C
Color Blanco
Punto de ebullición 98°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 158°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH=C(COOCH3)2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: may hydrolyse. Other solubilities: soluble in methanol 1260g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl methoxymethylenemalonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.