Learn More
Adipato de dimetilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-115853
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
627-93-0
C8H14O4
174.2
MFCD00008469
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
12329
CHEBI:34715
dimetilhexanodioato
COC(=O)CCCCC(=O)OC
627-93-0
C8H14O4
174.2
MFCD00008469
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
12329
CHEBI:34715
dimetilhexanodioato
COC(=O)CCCCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl adipate
Nombre de nota 99+%
Acidez 0.01% max. (as adipic acid)
Punto de fusión 8.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 109.0°C to 110.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2C(CH2)4CO2CH3
Índice de refracción 1.4270 to 1.4290
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 652
Índice Merck 10, 151
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols,carbon tetrachloride,,acetic acid
Viscosidad 5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl adipate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.