Learn More
Acetona-1,3-dicarboxilato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022274
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
1830-54-2
C7H10O5
174.15
MFCD00008462
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
74591
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
1830-54-2
C7H10O5
174.15
MFCD00008462
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
74591
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Punto de fusión 16°C to 17°C
Densidad 1.185
Punto de ebullición 237°C to 241°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Ester-like
Índice de refracción 1.444
Cantidad 25 g
Beilstein 1366042
Nombre IUPAC 1,5-dimetil 3-oxopentanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%