Learn More
Alfa Aesar™ Dimethyl 2-fluoroterephthalate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ 043849.03
Detalles adicionales : CAS : 5292-47-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310518
  • 81.40€ / 1 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
5292-47-7
212.176
NCRFSIQSCLJDIC-UHFFFAOYSA-N
79178
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)F
C10H9FO4
MFCD00042266
dimethyl 2-fluoroterephthalate, 2-fluoroterephthalic acid dimethyl ester, dimethyl fluoroterephthalate, 1,4-dimethyl 2-fluorobenzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-fluoro-, 1,4-dimethyl ester, methyl 3-fluoro-4-methoxycarbonyl benzoate, pubchem2539, acmc-20al77, dimethyl-2-fluoroterephthalate, dimethyl 2-fluoroterephthalate
dimethyl 2-fluorobenzene-1,4-dicarboxylate
Especificaciones
Dimethyl 2-fluoroterephthalate
1g
C10H9FO4
dimethyl 2-fluoroterephthalate, 2-fluoroterephthalic acid dimethyl ester, dimethyl fluoroterephthalate, 1,4-dimethyl 2-fluorobenzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-fluoro-, 1,4-dimethyl ester, methyl 3-fluoro-4-methoxycarbonyl benzoate, pubchem2539, acmc-20al77, dimethyl-2-fluoroterephthalate, dimethyl 2-fluoroterephthalate
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)F
212.176
212.17
98%
81°C to 83°C
5292-47-7
MFCD00042266
NCRFSIQSCLJDIC-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-fluorobenzene-1,4-dicarboxylate
79178
Powder