Learn More
(+)-Dimetil 2,3-O-isopropilideno-D-tartrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736323
68.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
37031-30-4
C9H14O6
218.21
MFCD00040504
ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate
688156
dimetil (4S,5S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4,5-dicarboxilato
CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
37031-30-4
C9H14O6
218.21
MFCD00040504
ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate
688156
dimetil (4S,5S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4,5-dicarboxilato
CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+)-Dimethyl 2, 3-O-isopropylidene-D-tartrate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 139°C (21.0 hPa)
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4386 to 1.4406
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 1.15
Condición de rotación específica + 54.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica + 54
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido