Learn More
Dimetoxetano 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081880
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-87-5
C3H8O2
76.095
MFCD00008495
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
8020
CHEBI:48341
dimetoximetano
COCOC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-87-5
C3H8O2
76.095
MFCD00008495
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
8020
CHEBI:48341
dimetoximetano
COCOC
Used to protect diols as their methylene acetals, using TMS-OTf/2,6-lutidine:
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para proteger los dioles como sus acetales de metileno, utilizando TMS-OTF/2,6-lutidina:
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 330 g/l.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, humedad/agua y ácidos. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethoxymethane
Punto de fusión -105°C
Densidad 0.863
Punto de ebullición 41°C to 42°C
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Fórmula lineal CH3OCH2OCH3
Índice de refracción 1.3545
Cantidad 100 mL
Número UN UN1234
Beilstein 1697025
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6012
Información de solubilidad Soluble in water 20°C 330g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.1
Porcentaje de pureza 98%