Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for V6 Pumps
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for V6 Pumps has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 008596
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15288503
  • 128.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringa para diluidor/dispensador para bombas V6
Especificaciones
Especificaciones
Carrera de 60 mm, conexión roscada UNF 1/4-28, orificio de 4,8 mm en el émbolo
2,5 ml
Bomba V6