Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for PSD/3 and PSD/4 Pumps
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for PSD/3 and PSD/4 Pumps has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 007694
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15288493
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Diluter/Dispenser Syringe for PSD/3 and PSD/4 Pumps
Especificaciones
Especificaciones
30 mm stroke, Luer Lock connection
500μL
For use with PSD/3 and PSD/4 pumps
Videos