Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for Hamilton Microlab 500™
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for Hamilton Microlab 500™ has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 004232
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior.Las jeringas para diluidor/dispensador Trajan Scientific and Medical para Hamilton Microlab 500™ son el resultado del conocimiento y la experiencia que intervienen en la fabricación de una jeringa SGE.
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Jeringa para diluidor/dispensador para Hamilton Microlab 500
Especificaciones
Carrera de 60 mm, osca UNC 6-32 en el botón del émbolo | |
60 mm | |
50 μl |
Tope del émbolo | |
Jeringas para instrumentos Hamilton MicroLab 500™ | |
Luer Lock |