Learn More
Alfa Aesar™ Diisopropylamine dichloroacetate, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61341.06
Detalles adicionales : CAS : 660-27-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447868
  • 526.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
660-27-5
230.129
ILKBHIBYKSHTKQ-UHFFFAOYSA-N
12617
CC(C)NC(C)C.C(C(=O)O)(Cl)Cl
C8H17Cl2NO2
MFCD00868288
diisopropylamine dichloroacetate, diisopropylammonium dichloroacetate, diisopropylamine 2,2-dichloroacetate, vasculopatina, dipromonium, cubisol, dapocel, disotat, kalodil, oxypangam
2,2-dichloroacetic acid;N-propan-2-ylpropan-2-amine
Especificaciones
Diisopropylamine dichloroacetate
5g
C8H17Cl2NO2
MFCD00868288
ILKBHIBYKSHTKQ-UHFFFAOYSA-N
2,2-dichloroacetic acid;N-propan-2-ylpropan-2-amine
12617
Crystalline Powder
White
660-27-5
[(CH3)2CH]2NH·Cl2CHCO2H
diisopropylamine dichloroacetate, diisopropylammonium dichloroacetate, diisopropylamine 2,2-dichloroacetate, vasculopatina, dipromonium, cubisol, dapocel, disotat, kalodil, oxypangam
CC(C)NC(C)C.C(C(=O)O)(Cl)Cl
230.129
230.13
95%
Videos
SDS Documentos