Learn More
Sulfuro de diisopropilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025677
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
625-80-9
C6H14S
118.24
MFCD00008895
XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl sulfide, isopropyl sulfide, propane, 2,2'-thiobis, 2,4-dimethyl-3-thiapentane, isopropyl sulphide, diisopropyl sulphide, 2,2'-thiodipropane, 2-isopropylsulfanyl propane, 2-propan-2-ylsulfanyl propane, isopropylsulfide
12264
CC(C)SC(C)C
625-80-9
C6H14S
118.24
MFCD00008895
XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl sulfide, isopropyl sulfide, propane, 2,2'-thiobis, 2,4-dimethyl-3-thiapentane, isopropyl sulphide, diisopropyl sulphide, 2,2'-thiodipropane, 2-isopropylsulfanyl propane, 2-propan-2-ylsulfanyl propane, isopropylsulfide
12264
CC(C)SC(C)C
Used as a flavoring agents and intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como aromatizantes e intermediario para la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diisopropyl sulfide
Densidad 0.814
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Olor Stench
Fórmula lineal (CH3)2CHSCH(CH3)2
Índice de refracción 1.4385
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731257
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Nombre IUPAC 2-Propan-2-ilsulfanilpropano
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.24
Porcentaje de pureza 99%