Learn More
Metilfosfonato de diisopropilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Diisopropyl methylphosphonate is used as a precursor to prepare beta-keto phosphonates. It acts as an intermediate for Horner-Wadsworth-Emmons olefination of carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilfosfonato de diisopropilo se utiliza como precursor para preparar beta-ceto fosfonatos. Actúa como intermediario para la olefinación de compuestos carbonilo de Horner-Wadsworth-Emmons.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes reductores, agentes reductores fuertes y haluros de fósforo.
El metilfosfonato de diisopropilo se utiliza como precursor para preparar beta-ceto fosfonatos. Actúa como intermediario para la olefinación de compuestos carbonilo de Horner-Wadsworth-Emmons.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes reductores, agentes reductores fuertes y haluros de fósforo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diisopropyl methylphosphonate |
Densidad | 0.976 |
Punto de ebullición | 50°C to 51°C (1 mmHg) |
Índice de refracción | 1.41 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1761635 |
Información de solubilidad | Miscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.18 |
Porcentaje de pureza | 95% |