Learn More
Diisopropil metilfosfonato, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813460
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1445-75-6
C7H17O3P
180.18
MFCD00015022
WOAFDHWYKSOANX-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl methylphosphonate, diisopropyl methanephosphonate, bis 1-methylethyl methylphosphonate, unii-56v3og5dc7, methylphosphonic acid diisopropyl ester, phosphonic acid, methyl-, bis 1-methylethyl ester, phosphonic acid, methyl-, diisopropyl ester, methylphosphonic acid bis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_4051, dsstox_rid_77269
3073
CHEBI:77325
2-[metil(propan-2-iloxi)fosforil]oxipropano
CC(C)OP(C)(=O)OC(C)C
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1445-75-6
C7H17O3P
180.18
MFCD00015022
WOAFDHWYKSOANX-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl methylphosphonate, diisopropyl methanephosphonate, bis 1-methylethyl methylphosphonate, unii-56v3og5dc7, methylphosphonic acid diisopropyl ester, phosphonic acid, methyl-, bis 1-methylethyl ester, phosphonic acid, methyl-, diisopropyl ester, methylphosphonic acid bis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_4051, dsstox_rid_77269
3073
CHEBI:77325
2-[metil(propan-2-iloxi)fosforil]oxipropano
CC(C)OP(C)(=O)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diisopropyl methylphosphonate
Densidad 0.9850g/mL
Punto de ebullición 50.0°C to 51.0°C (1.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2C(H)O]2P(O)CH3
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.985
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.18
Porcentaje de pureza 90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropyl methylphosphonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4