Learn More
Cianometilfosfonato de diisopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026254
34.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21658-95-7
C8H16NO3P
205.194
MFCD00009812
MQDIIJHQSUNBKA-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl cyanomethyl phosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate,, acmc-20al7r, diisopropoxyphosphinylacetonitrile, 2-di propan-2-yloxy phosphorylacetonitrile, diisopropyl cyanomethylphosphonate 5g, phosphonic acid,p-cyanomethyl-, bis 1-methylethyl ester
88997
2-di(propan-2-iloxi)fosforilacetonitrilo
CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21658-95-7
C8H16NO3P
205.194
MFCD00009812
MQDIIJHQSUNBKA-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl cyanomethyl phosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate,, acmc-20al7r, diisopropoxyphosphinylacetonitrile, 2-di propan-2-yloxy phosphorylacetonitrile, diisopropyl cyanomethylphosphonate 5g, phosphonic acid,p-cyanomethyl-, bis 1-methylethyl ester
88997
2-di(propan-2-iloxi)fosforilacetonitrilo
CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diisopropyl cyanomethylphosphonate
Densidad 1.039
Punto de ebullición 108°C to 110°C (0.08 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 5 g
Número UN UN2927
Beilstein 1946176
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.19
Porcentaje de pureza 97%