Learn More
Bromometilfosfonato diisopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046270
52.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98432-80-5
C7H16BrO3P
259.08
MFCD00236036
JNONGIUWXHOEEN-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl bromomethylphosphonate, bromomethylphosphonic acid diisopropyl ester, diisopropyl bromomethyl phosphonate, bromomethylphosphonate diisopropyl ester, 2-bromomethyl propan-2-yloxy phosphoryl oxypropane
4366885
2-[bromometil(propan-2-iloxi)fosforil]oxirpropano
CC(C)OP(=O)(CBr)OC(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98432-80-5
C7H16BrO3P
259.08
MFCD00236036
JNONGIUWXHOEEN-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl bromomethylphosphonate, bromomethylphosphonic acid diisopropyl ester, diisopropyl bromomethyl phosphonate, bromomethylphosphonate diisopropyl ester, 2-bromomethyl propan-2-yloxy phosphoryl oxypropane
4366885
2-[bromometil(propan-2-iloxi)fosforil]oxirpropano
CC(C)OP(=O)(CBr)OC(C)C
Diisopropyl bromomethylphosphonate, is used as an organophosphorus intermediate. It is also used as a biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromometilfosfonato de diisopropilo se utiliza como un intermedioorganofosforado y como reactivo bioquímico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diisopropyl bromomethylphosphonate
Punto de ebullición 80°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.4495
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 4740388
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.09
Porcentaje de pureza 97%